Learn More
Welch™ CRVpro™ Starter Package
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
Marca: Welch™ 330071
Detalles adicionales : Peso : 21.00000kg
Descripción
- El paquete de inicio CRVpro incluye:
- Separador de vapor de aceite AKD 16
- Válvula de bola de 2 vías
- Conector de manguera DN 16KF-10/8 mm
- Manguera de vacío (1,5 m)
- Juego de cambio de aceite
Especificaciones
CRVpro con separador de vapor de aceite AKD 16, válvula de bola de 2 vías, conector de manguera, manguera de vacío (1,5 m), juego de cambio de aceite | |
CRVpro 4 | |
Bomba de paletas giratorias |