Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de perfil alto sin tapa
Fabricado con níquel de baja aleación y altamente resistente a productos químicos. Los crisoles de perfil alto Nickel Electro™ sin tapa son rentables y comercialmente puros con alta conductividad térmica.
Marca: Nickel Electro™ 5
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
Forma alta, sin tapa.- Adecuados para álcalis fuertes y ácido fosfórico.
- Resistente a HF y Cl2 por debajo de 500 °C y a HCl.
- La capacidad y las dimensiones son aproximadas.
- Grosor: 0,5mm
Especificaciones
Níquel 201 | |
350 °C | |
30 mL | |
40 mm |
Níquel | |
Unidad | |
40 mm |