Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool.
Marca: Fisherbrand™
1268.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.76000kg
Descripción
- Cabezal de encapsulado
- Neumático
- Acero
Especificaciones
Cierres de tapa abatible/abatibles | |
Cabezal de encapsulado de 32mm |