Learn More
Bollé Safety Gafas de protección para soldadura COVERSAL
10.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Tipo de lente | Soldadura |
Grosor (métrico) | 1,5 mm |
Desechables | No |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | PVC |
Frame Type | Ventiladas: ventilación indirecta |