Learn More
Epredia™ Cover Slips, Rectangles
Epredia™TM coverslips are ideally suited as cover material for specimens in microscopic examinations in medicine, biology and research. Manufactured from D 263TM M borosilicate glass from Schott AG. Available in various sizes and thicknesses.
61.55€ - 245.07€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11936309
|
Epredia™
BB02400360AC13MNZ0 |
36 x 24 mm | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) |
61.55€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12765098
|
Epredia™
A67761330 |
64 x 48 mm | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Highly transparent and achromatic – practically free of any color distortion
- Good planarity
- Refraction index adjusted for microscopes
- High optical homogeneity – practically free of inclusions, streaks, bubbles etc.
- Very good chemical stability
Especificaciones
Rectangle | |
100/Pk. |