Learn More
Epredia™ Cubreobjetos, círculos
Los cubreobjetos Thermo Scientific™ son ideales como material de cobertura para muestras en exámenes microscópicos de medicina, biología e investigación. Fabricado con vidrio de borosilicato D 263™ M Schott AG. Disponibles en varios tamaños de grosor.
132.00€ - 160.00€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10343435
|
Epredia™
CB00300RAC40MNZ0 |
30 mm | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) |
160.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12893804
|
Epredia™
CB00100RA020MNZ0 |
10 mm | #0 (de 0,085 a 0,13 mm) |
132.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Extremadamente transparentes y acromáticos – con niveles muy bajos de distorsión de color
Óptima planicidad - Índice de refracción adaptado para microscopios
- Alta homogeneidad óptica – con niveles muy bajos de inclusiones, estrías, burbujas, etc.
- Excelente estabilidad química
Especificaciones
Circulares | |
Vidrio de borosilicato |