Learn More
Karl Hecht™ Cubreobjetos
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Los cubreobjetos de vidrio circulares para microscopía Karl Hecht™ Assistent™ están fabricados con un vidrio de borosilicato supertransparente para evitar prácticamente cualquier distorsión de color.
11.63€ - 228.96€
Especificaciones
Tipo de producto | Coverslip |
---|---|
Forma | Circle |
Grosor (métrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
Certificaciones | CE |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11817093
|
Karl Hecht™
100118 |
18 mm |
228.96€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10545182
|
Karl Hecht™
1001/0015 |
15 mm |
144.16€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10689611
|
Karl Hecht™
1001/0024 |
24 mm |
20.19€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10451702
|
Karl Hecht™
1001/0010 |
10mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12200782
|
Karl Hecht™
41001112 |
12 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Grosor de 0.13 a 0.16 mm
- Excelente planicidad
- Con marcado CE
- Resistencia óptima a ataques químicos
- Adaptación precisa del índice de refracción a los microscopios.
- Transmisión espectral alta
- Excelente calidad interna del vidrio, con niveles muy bajos de inclusiones, estrías, burbujas, rayas, etc.
- En cajas de 100 piezas, 10 cajas en una caja de cartón
Specifications
Coverslip | |
Circle | |
#1 (0.13 to 0.16 mm) | |
CE |