Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de cuenta atrás
Utilice este temporizador de cuenta atrás para una gran variedad de aplicaciones de temporización. Los temporizadores de cuenta atrás Fisherbrand™ se suministran con un certificado Traceable que garantiza la precisión.
21.85€ - 24.10€
Specifications
Tipo de producto | Temporizador de cuenta atrás |
---|---|
Alarms | Alarma sonora |
Pantalla | Digital |
Cantidad | 1 unidad |
Product Code | Brand | Altura (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Altura (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
11865311
|
Fisherbrand™
|
60mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11507493
|
Fisherbrand™
|
25mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Temporizador con teclado numérico completo
- 76 x 63 x 25 mm
- 10 horas
Specifications
Temporizador de cuenta atrás | |
Alarma sonora | |
Digital | |
1 unidad |