Learn More
Molecular Probes™ Gránulos de recuento absoluto CountBright™ para citometría de flujo
Gránulos de recuento absoluto CountBright™ para citometría de flujo
Marca: Molecular Probes™ C36950
384.16 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Los gránulos de recuento absoluto CountBright™ son una suspensión calibrada de microesferas con una fluorescencia brillante en una amplia gama de longitudes de onda de excitación y emisión (UV a 635 nm de excitación y a 385-800 nm de emisión). Los gránulos de recuento absoluto CountBright™ se mezclan con la muestra celular y se prueban con citometría de flujo. Mediante la comparación de la relación entre eventos de los gránulos y eventos celulares es posible calcular el recuento absoluto de células. Los gránulos CountBright™ se mezclan en la muestra de prueba. Los recuentos celulares absolutos que utilizan este método de una sola plataforma son más precisos y menos complicados que la concentración celular determinada con pruebas de múltiples plataformas. Los gránulos de recuento absoluto CountBright™ se pueden utilizar con cualquier tipo de muestra, incluida sangre completa lisada/sin lavado.Consulte la información sobre los gránulos de recuento celular de citometría de flujo.
Especificaciones
Contiene 1 frasco de gránulos de recuento absoluto CountBright™ (5 ml). Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. | |
Fluorescente | |
Gránulo de recuento absoluto | |
7 μm | |
CountBright™ | |
Citómetro de flujo |
Solución | |
100 | |
Temperatura ambiente | |
cualquier láser (UV a 633/635) | |
UV a entre 635/385 y 800 nm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.