Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 7 de línteres de algodón
Marca:  Sartorius™ FT-2-507-580600K
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10798582
  • 247.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Lámina
FN 7
Cromatografía
600 mm
Línteres de algodón
580 mm