Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de poliéster
Incluye una membrana de poliéster transparente microscópicamente que se ha tratado para el cultivo de tejidos con el fin de mejorar la fijación y el crecimiento celulares. Proporciona una mejor visibilidad en la microscopía de contraste de fase y permite la evaluación de la viabilidad celular y la formación de monocapas.
226.37€ - 422.67€
Especificaciones
Revestimiento de superficie | Tratado con TC |
---|---|
Color | Transparente |
Tratamiento de superficie | Tratado con TC |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Descripción | Área de cultivo | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Descripción | Área de cultivo | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10317701
|
Corning™
3472 |
3 μm | 12 insertos en una placa de 24 pocillos | 0,33 cm2 | 6,5 mm |
391.45€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10482181
|
Corning™
3470 |
0,4 μm | 12 insertos en una placa de 24 pocillos | 0,33 cm2 | 6,5 mm |
391.45€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13216768
|
Corning™
3464 |
8 μm | 12 insertos en una placa de 24 pocillos | 0,33 cm2 | 6,5 mm |
422.67€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10357651
|
Corning™
3462 |
3 μm | 12 insertos en una placa de 12 pocillos | 1,12 cm2 | 12 mm |
391.45€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10565482
|
Corning™
3460 |
0,4 μm | 12 insertos en una placa de 12 pocillos | 1,12 cm2 | 12 mm |
391.45€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10619141
|
Corning™
3450 |
0,4 μm | 6 insertos en una placa de 6 pocillos | 4,67 cm2 | 24 mm |
226.37€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10699141
|
Corning™
3452 |
3 μm | 6 insertos en una placa de 6 pocillos | 4,67 cm2 | 24 mm |
226.37€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Ideales para estudios de transporte, quimiotaxis, cocultivo y patogenia microbiana
- Su estructura de poros rectos y membrana fina proporciona una migración celular y un transporte coherentes
- El inserto de autocentrado evita que los medios absorban líquido entre el inserto y el pocillo externo
Especificaciones
Tratado con TC | |
Transparente | |
Tratado con TC | |
Estéril |