Learn More
Corning™ Tubos de PCR
Fabricadas con polipropileno de pared fina y diseñados para un ajuste preciso en bloques calefactores para optimizar la transferencia de calor. Los tubos de PCR Corning™ resisten fuerzas de hasta 10,000 x g.
90.59€ - 188.43€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
---|---|
Color del tapón | Transparente |
Color | Transparente |
Material del cierre | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Bloques de calor para transferencia de calor rápida |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10298471
|
Corning™
6530 |
0,5 ml | Plano | Transparente |
90.59€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10768402
|
Corning™
6531 |
0,2 ml | Abovedado | Transparente |
182.86€
paquete de 960 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10378611
|
Corning™
6571 |
0,2 ml | Plano | Transparente |
188.43€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Lote probado y certificado como libre de ADNasa y ARNasa
- Color transparente
- No estériles, esterilizables en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
Transparente | |
Bloques de calor para transferencia de calor rápida | |
No estéril | |
10.000 x g | |
Tubo |
Transparente | |
Polipropileno | |
Fondo cónico | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos para PCR de pared fina |