Learn More
Corning™ Kit de soporte Costar™ Netwell™
Permite el procesamiento simultáneo
166.28€ - 171.10€
Especificaciones
Tipo Kit de soporte
N.° por paquete 8/Paq.
N.º por caja 8/caja
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro exterior (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro exterior (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
10631272
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
3520
15 mm Permite el procesamiento simultáneo de hasta (12) muestras por portador
171.10€
paquete de 8
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10515531
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
3521
24 mm Permite el procesamiento simultáneo de hasta 6 muestras por portador
166.28€
paquete de 8
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Kit de portador Costar™ Netwell™
Especificaciones
Especificaciones
Kit de soporte
8/Paq.
8/caja