Learn More
Corning™ Tubos de microcentrífugas con tapón a presión Costar™
Cuenta con un tapón a presión con un cierre hermético que permite la apertura y cierre repetidos con superficies de tapón planas para facilitar el etiquetado. Los tubos de microcentrífugas con tapón a presión Corning™ Costar™ son compatibles con los principales rotores de microcentrífuga.
41.11€ - 356.25€
Especificaciones
RCF máx. | 17000 xG |
---|---|
Tipo de producto | Microtubo |
Estilo de tapón | Tapón a presión |
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10611442
|
Corning™
3209 |
Rainbow | 0,65 ml | 1000/paq. |
105.88€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10718402
|
Corning™
3208 |
Natural | 0,65 ml | 1000/paq. |
105.88€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10276141
|
Corning™
3213 |
Natural | 2 ml | 1000/paq. |
89.66€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10429521
|
Corning™
3620 |
Natural | 1,7 ml | 500/paq. |
42.44€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10467221
|
Corning™
3622 |
Rainbow | 1,7 ml | 500/paq. |
41.11€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10439521
|
Corning™
3621 |
Natural | 1,7 ml | 5000/paq. |
356.25€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Graduaciones externas
- Superficies de escritura mate
- Soportan fuerzas de 17,000 x g
- Se suministran no estériles; esterilizables en autoclave
- Tubos de color natural o de varios colores (azul, verde, amarillo, rojo y naranja)
Especificaciones
17000 xG | |
Tapón a presión | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Sí | |
Cónicos |
Microtubo | |
Sin ARNasa/ADNasa | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Tapón a presión |