Learn More
Corning™ Sistema de soporte permeable HTS Transwell™ de 24 pocillos
Realice 24 estudios de transporte de fármacos de alto rendimiento y automatizados de forma inmediata. El sistema de soporte permeable de 24 pocillos HTS Costar™ HTS Transwell™ es un sistema de soporte de microplacas para una serie de 24 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida y compatible con instrumentos robóticos que permite manejar los 24 insertos como una única unidad.
457.12€ - 2383.82€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 0,6 mL (Pozo) |
---|---|
Color | Transparente |
Área de cultivo | 0,33 cm2 |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Sistema de inserción de microplacas |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10228861
|
Corning™
3396 |
0,4 μm | 1/Paq. |
457.12€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10428761
|
Corning™
3398 |
3 μm | 1/Paq. |
457.12€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10679321
|
Corning™
3397 |
0,4 μm | 12/Pq. |
2383.82€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10795902
|
Corning™
3399 |
3 μm | 12/Pq. |
2383.82€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Con tratamiento para cultivo de tejidos para favorecer el crecimiento de células dependientes de anclaje, la adhesión y la diferenciación
- Esterilizado mediante radiación gamma
- Área de crecimiento celular de 0.33 cm2/pocillo
- El embalaje individual incluye dos placas HTS Transwell-24 cargadas en dos placas de 24 pocillos y se suministra con dos depósitos abiertos
- El embalaje a granel consta de 12 placas HTS Transwell-24 cargadas en doce placas de 24 pocillos
- Utilice la placa del depósito abierto para la alimentación celular sin pipeteo adicional (se vende por separado).
Especificaciones
0,6 mL (Pozo) | |
0,33 cm2 | |
Sistema de inserción de microplacas | |
24 | |
6,5 mm |
Transparente | |
Estéril | |
0,6 mL | |
Policarbonato tratado con TC |