Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Las microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos Corning™ presentan una solución excelente para el cultivo de células y los ensayos colorimétricos (absorbancia). Utilice microplacas de 96 pocillos para la miniaturización y automatización de laboratorios.
Marca: Corning™ 3367
Detalles adicionales : Peso : 2.72250kg
Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Sin tratar | |
EIA/RIA | |
96 | |
Estériles | |
Redondo | |
50/caja | |
50/caja |
Sin tapa | |
En envase individual | |
Transparente | |
Poliestireno | |
De 75 a 200 μl | |
Sin tratar | |
De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas | |
1/Paq. |