Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos transparentes Costar™
La superficie sin tratar es de naturaleza hidrófoba y une biomoléculas mediante interacciones pasivas. Las placas de varios pocillos transparentes Corning™ Costar™ ofrecen una solución ideal para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie.
287.18€ - 324.45€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Con tapa |
Tipo de enlace | Adherencia media |
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Formato | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Formato | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11399494
|
Corning™
3737 |
3,8 cm2 | Estándar | 6,9 ml |
324.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11309504
|
Corning™
3738 |
1,9 cm2 | Estándar | 3,4 mL |
295.18€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11389494
|
Corning™
3736 |
9,5 cm2 | Estándar | 16,8 mL |
287.18€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Estériles
- Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos
- Esterilizadas mediante radiación gamma
- Certificadas como apirógenas
- Envasadas a granel
- Tamaño uniforme para facilitar el apilado
Especificaciones
Estándar | |
Adherencia media | |
Poliestireno | |
Sin tratar | |
100/caja |
Con tapa | |
Transparente | |
Estériles | |
Plano | |
5/Paq. |