Learn More
Corning™ Aspirador
Ideales para la eliminación de sobrenadantes, una alternativa a las pipetas Pasteur de vidrio
Marca: Corning™ 4930
Detalles adicionales : Peso : 0.16330kg
Includes: Pieza de mano, ojal para conectar accesorios y un adaptador de un solo canal para su uso con puntas de pipeta desechables.
Descripción
El aspirador Corning™ es un dispositivo que utiliza vacío para eliminar de forma segura y aséptica el sobrenadante de una variedad de recipientes de laboratorio. El aspirador incluye una pieza de mano a la que se conectan las puntas de pipeta desechables durante el uso, una arandela para la fijación de los accesorios y un adaptador monocanal para las puntas de pipeta desechables.
Hay disponible un adaptador de 8 canales para trabajar en placas de 96 pocillos, consulte la ref. 4931. Consulte la ficha de accesorios que aparece a continuación.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Aspirador | |
Punta de pipeta desechable, pipeta de aspiración de polietileno y poliestireno o pipeta Pasteur |
Costar™ | |
Extracción/eliminación segura de sobrenadantes de una amplia gama de recipientes de laboratorio | |
Pieza de mano, ojal para conectar accesorios y adaptador de un solo canal para punta de pipeta desechable |