Learn More
Corning™ Cinta de sellado de aluminio para microplacas
Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación. La cinta de sellado de aluminio de microplacas de 384 pocillos Corning™ permite el funcionamiento sin aceite cuando se utiliza con termocicladores con tapas calentadas.
73.50€ - 99.36€
Especificaciones
Material Aluminio
Esterilidad No estéril
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 100/paq.
Para utilizar con (aplicación) Fácil aplicación y eliminación para almacenamiento a corto y a largo plazo, proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y condensación, además de permitir un funcionamiento sin aceite cuando se utiliza con termocicladores con tapa calefactada
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Plate Compatibility Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Plate Compatibility Precio Cantidad y disponibilidad  
10629141
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
6570
Placa de 96 pocillos
73.50€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10651272
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
6569
Placa de 384 pocillos
99.36€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aplicación y retirada fáciles para almacenamiento a corto y largo plazo
  • Apta para su uso entre – 80 °C y 150 °C 
  • Resistente a DMSO, sin esterilizar
  • Certificada como libre de ADNasa y ARNasa
  • Evita la evaporación de las muestras
  • Perforable para acceso a la mezcla de reacción
  • Se retira fácilmente sin rasgar
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
100/caja
Fácil aplicación y eliminación para almacenamiento a corto y a largo plazo, proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y condensación, además de permitir un funcionamiento sin aceite cuando se utiliza con termocicladores con tapa calefactada
No estéril
100/paq.
Cinta de sellado
-80°C a +150°C