Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de color blanco o negro de fondo transparente y 96 pocillos
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de color negro o blanco de fondo transparente y 96 pocillos Corning™ permiten la visualización microscópica directa. Para ensayos de fluorescencia y luminiscencia, ensayos moleculares y basados en células.
974.29€ - 1001.38€
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Negro, Fondo transparente
Material Poliestireno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Tratamiento de superficie N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Tratamiento de superficie N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
10082471
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
3631
Negro, Fondo transparente Sin tratar 100
1001.38€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10123811
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
3601
Negro, Fondo transparente Unión alta 100
974.29€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Poliestireno moldeado, con paredes opacas y fondos ópticamente transparentes
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de las microplacas de poliestireno convencionales para proporcionar una fluorescencia de fondo más baja y permitir lecturas de hasta 340 nm
  • Paredes opacas de color negro o blanco que evitan la diafonía entre pocillos
  • Recomendadas para volúmenes de trabajo de 75 a 200 μl
  • Disponibles sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta adherencia para aplicaciones de inmunoensayo o tratadas para cultivo de tejidos para el crecimiento celular
  • Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
    • Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
    • Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones, ensayos de precipitación y aplicaciones generales de almacenamiento
    • Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
Información de órdenes
Los modelos con n.ºcat. 07-200-568 también están disponibles en packs de 25.
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Poliestireno
De 75 a 200 μl
Plano
100/caja
Sin tapa
Negro, Fondo transparente
96
No estéril
100