Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz del proteoma de SARS-CoV-2
Micromatriz del proteoma de SARS-CoV-2 con 4883 péptidos específicos del virus impresos en duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, la detección en suero o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.051.001
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Descripción
- Contenido de la micromatriz: Proteoma completo del aislado del virus de la neumonía del mercado de marisco de Wuhan-Hu-1 (ID GenBank: MN908947.3) como péptidos lineales superpuestos
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa / 13 aa
- Número de péptidos/puntos: 4883 péptidos impresos en duplicado y péptidos de control de HA y polio
- Productos relacionados: Bandeja de incubación PEPperCHIP 3/1, anticuerpos de control anti-HA PEPperCHIP, analizador PepSlide
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
Vidrio microscópico | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
1 copia de matriz por micromatriz | |
1 mm | |
Transparente |
75,4 x 25 mm | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril | |
Para uso exclusivo en investigación | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. |