Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal: en gradilla
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
73.80€ - 79.21€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Universal |
Envase | Gradilla |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10651462
|
Corning™
4865 |
De 1 a 200 μl | Amarillo |
73.80€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10641462
|
Corning™
4863 |
De 1 a 200 μl | Natural |
73.80€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10197001
|
Corning™
4867 |
De 100 a 1000 μl | Azul |
79.21€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
- El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido
- Las puntas de 1 a 200 μl están graduadas en 10, 50 y 100 μl
- Las puntas de 100 a 1000 μl están graduadas en 250, 500, y 1000 μl
- Opción de versiones estériles o no estériles
- Las puntas en gradillas están certificadas como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenas
Especificaciones
No estéril | |
Universal | |
Pipeta | |
Polipropileno |
Gradilla | |
Gradilla | |
Sí |