Learn More
Corning™ Tapones universales CellSTACK™
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
Marca:  Corning™ 3283
Detalles adicionales : Peso : 0.01168kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10255412
  • 277.04€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Opción de polietileno de 33 mm, sólido o ventilado
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
3,3 cm
Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un conector dentado de 7,9 mm (0,31 pulgadas) de DI
Rosca
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
Tapón, llenado
Estéril