Learn More
Corning™ Tapones universales CellSTACK™
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
Marca:  Corning™ 3282
Detalles adicionales : Peso : 0.34300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10134212
  • 238.69€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Opción de polietileno de 33 mm, sólido o ventilado
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
3,3 cm
Con tubos de 3,2 mm de D.I. y una manguera dentada de 3,2 mm Luer hembra con un tapón Luer Lock macho
Rosca
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
Tapón, llenado
Estéril