Learn More
Corning™ Erlenmeyer de policarbonato desechables de dos y tres litros
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad y durabilidad óptimas. Los Erlenmeyer desechables de dos y tres litros Corning™ son ideales para aplicaciones de cultivos en agitador.
340.57€ - 393.05€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Descripción | Estilo superior: de rosca |
Material | Policarbonato |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de cultivo con agitador |
Código de producto | Marca | Forma del fondo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del fondo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10092591
|
Corning™
431256 |
Deflector | 2000 mL |
393.05€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10216821
|
Corning™
431252 |
Sin deflector | 3000 mL |
340.57€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10410292
|
Corning™
431253 |
Deflector | 3000 mL |
355.25€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10410482
|
Corning™
431255 |
Sin deflector | 2000 mL |
393.05€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El diseño de Fernbach aumenta el área de superficie para el intercambio de gases
- Se pueden utilizar para cultivos o medios de almacenamiento
- Tapones de ventilación suministrados en cada caja para aplicaciones que requieren intercambio de gases estériles
- Disponibles con fondo con y sin deflector
- Envasados individualmente
- Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
- Sin ARNasa/ADNasa
- Esterilizables en autoclave de acuerdo con las instrucciones proporcionadas
Especificaciones
Naranja | |
Estilo superior: de rosca | |
Para aplicaciones de cultivo con agitador | |
1/Paq. | |
Ancha | |
Ventilado |
Polipropileno | |
Policarbonato | |
Boca ancha | |
Sí | |
Estéril |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.