Learn More
Corning™ Tubos de PCR de polipropileno Thermowell™ GOLD
Los tubos Thermowell GOLD se ajustan en equipos automatizados y en los tubos del fabricante original
Marca: Corning™ 3745
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
Tlos tubos para PCR individuales están fabricados en polipropileno de pared fina y diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor y optimizar la transferencia del calor Los tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, son esterilizables en autoclave a 121 °C y resisten la centrifugación a 10 000 x g.
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
Transparente | |
500/Paq. | |
Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor | |
No estéril | |
10.000 x g | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos para PCR de pared fina |
Transparente | |
0,2 ml | |
Polipropileno | |
Plano | |
Polipropileno | |
Plano | |
Tubo |