Learn More
Corning™ Placas de cultivo tratadas para cultivo celular
Tratadas para el cultivo de células (TC) para mejor adherencia y crecimiento de las células dependientes de anclaje. Las placas de cultivo tratadas para cultivo de células Corning™ proporcionan una solución ideal para el cultivo y mantenimiento de células in vitro.
232.08€ - 469.41€
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Forma Área de cultivo Descripción Cuadriculado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Forma Área de cultivo Descripción Cuadriculado Precio Cantidad y disponibilidad  
10310272
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
430196
Redonda 21 cm2 51,4 diá. x 15 mm H Rejilla
348.76€
paquete de 500
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Add to basket
10350602
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Corning™
431110
Cuadrado 500 cm2 245 largo x 245 ancho x 25 mm alto No cuadriculado
241.26€
paquete de 16
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
10095381
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Corning™
430293
Redonda 55 cm2 80,5 diá. x 20 mm H No cuadriculado
458.20€
paquete de 480
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Add to basket
10556661
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Corning™
430165
Redonda 9 cm2 34,4 mm diámetro x 10 mm altura No cuadriculado
286.76€
paquete de 500
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
10634141
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Corning™
430166
Redonda 21 cm2 52,1 diá. x 15 mm A No cuadriculado
313.48€
paquete de 500
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
10075371
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Corning™
430167
Redonda 55 cm2 83,8 diá. x 20 mm A No cuadriculado
469.41€
paquete de 500
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
10117320
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Corning™
430599
Redonda 148 cm2 134,5 mm diámetro x 25 mm alto No cuadriculado
232.08€
paquete de 60
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Fabricadas con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Se suministra con ventilación para permitir el intercambio de gases uniforme
  • Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
  • Cuentan con gránulos de apilado para facilitar la manipulación
Order Info
Las cantidades del envase varían.Consulte la tabla de pedidos para obtener más información.
Specifications
Specifications
Transparente
Poliestireno
Transparente
Poliestireno
Cultivo celular
Tapa
Plano
Estéril
Cultivo Celular Placa Petri
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates