Learn More
Corning™ Espátulas estériles, extremo plano
Fabricadas con poliestireno no tóxico rígido para proporcionar buena resistencia química a soluciones acuosas. Las espátulas estériles Corning™ son una solución ideal para aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo sin contaminación.
Marca: Corning™ 3007
Detalles adicionales : Peso : 1.01250kg
Descripción
Fabricadas con poliestireno no tóxico rígido para proporcionar buena resistencia química a soluciones acuosas. Las espátulas estériles Corning™ son una solución ideal para aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo sin contaminación.
- Las espátulas Corning están diseñadas para ahorrar tiempo y proporcionar muestras sin contaminación.
- Elimina el reciclaje y la reesterilización necesarios con espátulas reutilizables.
- Disponible en cinco configuraciones diferentes.
- Microespátulas disponibles en dos configuraciones.
- Envasada individualmente.
- Antiestáticos.
- Estéril.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenos.
Especificaciones
Estéril | |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), apirógeno, certificado en cuanto a la ausencia de ADNasa y ARNasa | |
Espátula | |
9,75 in | |
Poliestireno |
Extremo plano, extremo redondo | |
Sí | |
Aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo libre de contaminación | |
Hoja de punta plana en un extremo y una cuchara redonda más grande en el otro extremo | |
24,76 cm |