Learn More
Corning™ Filtros de jeringas de SFCA
Alta resistencia al estallido para garantizar el rendimiento
159.92€
Especificaciones
Material (membrana) | SFCA con prefiltro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para el cultivo de tejidos y HPLC |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | 100 μl |
Tasa de presión | 87psi |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10429331
|
Corning™
431218 |
Membrana de acetato de celulosa libre de surfactantes con prefiltro | 0.2μm |
159.92€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10216441
|
Corning™
431219 |
Acetato de celulosa sin surfactantes | 0.2μm |
159.92€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10002471
|
Corning™
431220 |
Acetato de celulosa sin surfactantes | 0.45μm |
159.92€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10735912
|
Corning™
431221 |
Acetato de celulosa sin surfactantes | 0.8μm |
159.92€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para aplicaciones de cultivo de tejidos y HPLC.Carcasa de acrílico.
Para aplicaciones de cultivo de tejidos y HPLC. Carcasa de acrílico.
- Los diámetros de 28 mm gestionan volúmenes entre 0.5 y 100 ml
- Los filtros de SFCA de 28 mm disponen de áreas de filtración efectivas que son del 25 al 45 % mayores que las de otras marcas; con carcasa de acrílico modificado para una unión de proteínas muy baja y una pérdida mínima de proteínas valiosas
- Tamaños de poro: Filtro de 0.2 μm para eliminación de partículas muy finas y tamaño de poro de 0.45 μm para la mayoría de las aplicaciones de clarificación
- El filtro de 0.2 μm está disponible con o sin prefiltro incorporado que amplía la vida útil del filtro cuando se utilizan muestras viscosas, proteaginosas o con gran contenido de partículas
- Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA): Menor adhesión de proteínas.
Los filtros de SFCA están certificados como no citotóxicos y apirógenos.
Información de órdenes
El tamaño de poro y el tipo de membrana están impresos en cada filtro de jeringa. Los filtros estériles están envasados individualmente en blísteres en cajas de 50, los no estériles se envasan en cajas de 50.
Compliance
Fabricados conforme a las normas ISO 9002 y GMP, con integridad probada al 100 %.
Especificaciones
SFCA con prefiltro | |
Para el cultivo de tejidos y HPLC | |
87psi | |
Filtro de jeringa | |
28 mm |
Estéril | |
100 μl | |
Acrílico | |
De 0,5 a 100 ml |