Learn More
Corning™ Barras de agitación con revestimiento de TFE
Ideal para su uso con agitadores Scholar™ PC-171
21.68€
Especificaciones
Diámetro (imperial) | 0.31 pulg |
---|---|
Diámetro (métrico) | 8 mm |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10327673
|
Corning™
409021 |
Todos los agitadores y placas calefactoras de las series PC-200 | 1 pulg | 25.4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Ideal for use with Scholar™ PC-171 stirrers
- Revestimiento de PTFE para una mayor resistencia química
Especificaciones
0.31 pulg | |
8 mm | |
1 |