Learn More
Corning™ Accesorios para manipulación de medios ProCulture
Introduzca medios de forma aséptica en matraces de agitación de mayor tamaño con brazos laterales verticales durante el cultivo celular
542.44€ - 684.34€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
N.º por caja | 1/caja |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Tipo de producto | Ajuste de manipulación de medios |
Código de producto | Marca | Diámetro del tubo (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del tubo (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10403382
|
Corning™
4519-114 |
0,31 cm | Para matraces de vías laterales verticales de 36 l | 2 tubos; estilo de tubo: recto |
650.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10717994
|
Corning™
4519-112 |
0,31 cm | Para matraces de vías laterales verticales de 8 l o 15 l | 2 tubos; estilo de tubo: recto |
650.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10265982
|
Corning™
4519-116 |
0,63 cm | Para matraces de vías laterales verticales de 8 l o 15 l | 2 tubos; estilo de tubo: recto |
684.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10367762
|
Corning™
4519-118 |
0,63 cm | Para matraces de vías laterales verticales de 36 l | 2 tubos; estilo de tubo: recto |
684.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10768374
|
Corning™
4519-122 |
0,63 cm (0,31 pulgadas) | Para matraces de vías laterales verticales de 36 l | 2 tubos; estilo de tubo: recto |
663.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10275982
|
Corning™
4519-120 |
0,63 cm (0,31 pulgadas) | Para matraces de vías laterales verticales de 8 l o 15 l | 2 tubos; estilo de tubo: recto |
663.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10541673
|
Corning™
4519-126 |
1,27 cm | Para matraces de vías laterales verticales de 36 l | 1 tubo; estilo tubo: Recto |
584.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10778374
|
Corning™
4519-124 |
1,27 cm | Para matraces de vías laterales verticales de 8 l o 15 l | 1 tubo; estilo tubo: Recto |
542.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Junto con accesorios de sonda del sensor y accesorios de manipulación de gas, permiten a los matraces de agitación funcionar como biorreactores
- Accesorios compuestos de inserto de PET con junta tórica Viton™ y tapón de sellado de polipropileno
- Tubos de acero inoxidable fijados en su lugar mediante turcas Noryl™ con empalmes integrados
- Totalmente esterilizable en autoclave
Especificaciones
Naranja | |
1/caja | |
Ajuste de manipulación de medios | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril |
Polipropileno | |
1/Paq. | |
GL 45 | |
No | |
45 mm (aprox.) |