Learn More
Corning™ Tapón de ventilación de gas ProCulture para matraces de vías laterales verticales
Se utiliza para proporcionar gases en matraces de agitación de mayor tamaño con brazos laterales verticales durante el cultivo celular
Marca: Corning™ 4519-177
Detalles adicionales : Peso : 0.05443kg
Descripción
- Se utiliza para proporcionar gases en matraces de agitación giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales.
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Los filtros de gas son de PTFE, porosidad de 0,2 μm.
- Los tubos de acero inoxidable 316 se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Matraces de vías laterales verticales | |
1/Paq. | |
No estéril |
1/caja | |
Accesorios |