Learn More
Corning™ Placas de cultivo tisular Primaria™
Superficie de poliestireno modificada para mejorar el cultivo celular. Las placas de cultivo de tejidos Corning™ Primaria™ cuentan con superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica de células sin distorsión.
154.38€ - 383.96€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Forma | Redonda |
Esterilidad | Estéril |
Code produit | Marque | Diámetro (métrico) | Volumen de trabajo (métrico) | Área de cultivo | Altura (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diámetro (métrico) | Volumen de trabajo (métrico) | Área de cultivo | Altura (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10596542
|
Corning™
353801 |
39,14 mm | 2,5 a 3 mL | 9,6 cm2 | 11,05 mm |
154.38€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10506552
|
Corning™
353802 |
58,8 mm | 6 a 7 mL | 21.3 cm2 | 9,53 mm |
259.79€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10741392
|
Corning™
353803 |
100 mm | 16 a 17,5 mL | 58.95 cm2 | 20 mm |
383.96€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
- Las muestras de cada lote se analizan mediante el análisis químico de barrido de electrones (ESCA) para garantizar una relación uniforme de grupos funcionales que contienen nitrógeno
- Aptas para el cultivo de gran variedad de células primarias y líneas de células que no crecen bien en las superficies de cultivo de tejidos estándares convencionales y cargadas negativamente, como las células tumorales, las células endoteliales y los hepatocitos
- Cuentan con un tratamiento de superficie que consiste en una modificación estable y permanente de superficie de poliestireno que incorpora una mezcla de grupos funcionales aniónicos y catiónicos
- Superficie uniforme creada químicamente mediante tratamiento de plasma con gas al vacío que favorece la fijación celular
- Manipulación mejorada de placas pequeñas con el exclusivo diseño Easy-Grip
- Apirógenas
- Esterilizadas con radiación gamma
- Envasadas en bolsas de calidad médica y con cierre de tipo desplegable
- Poliestireno virgen de cristal
Informations sur la commande
Envasados en envases de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores; disponibles en tres tamaños; se suministran 20 por funda en cajas de 200 unidades; con tapas
Spécification
Plano | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cubeta de cultivo celular | |
20/Paq. |
Transparente | |
Redonda | |
Multi-Tratado | |
200/Cajas de cartón |