Learn More
Corning™ Tubos de cultivo desechables de poliestireno
Fabricados con poliestireno ópticamente transparente para una claridad óptima. Los tubos de cultivo desechables de poliestireno Corning™ se suministran con tapones de sellado de rosca para evitar fugas.
374.45€ - 438.78€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 16 mm |
---|---|
Material del cierre | LDPE |
Color del tapón | Naranja |
Tipo de tapón | Cierre hermético |
Longitud (métrico) | 125 mm |
Includes: Tapones de rosca con cierre hermético
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10012611
|
Corning™
430157 |
25/paquete, 20 paquetes/caja | Tubo de cultivo sin tratar | Tapón de rosca con cierre hermético |
374.45€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10276291
|
Corning™
430172 |
50/paquete, 10 paquetes/caja | Tubo de cultivo tratado | Tapón de rosca con cierre hermético, gradilla |
438.78€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Disponibles con tratamiento para TC o sin tratar
- Los tubos tratados para cultivo de tejidos están disponibles en gradillas de poliespuma de 50 tubos
- Los tubos sin tratar se envasan a granel, 25 por paquete
- La marca de referencia en los tubos facilita la colocación del tapón
- Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos.
- D.E. x L: 16 x 125 mm
Especificaciones
16 mm | |
Naranja | |
125 mm | |
500/caja | |
15 ml |
LDPE | |
Cierre hermético | |
Poliestireno | |
Estériles |