Learn More
Corning™ Microespátulas estériles, extremo cónico
Fabricadas con poliestireno no tóxico rígido para proporcionar buena resistencia química a soluciones acuosas. Las microespátulas estériles Corning™ son una solución ideal para aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo sin contaminación.
Marca:  Corning™ 3012
Detalles adicionales : Peso : 0.25560kg
Código de producto. 10068061
  • 150.52€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las espátulas Corning están diseñadas para ahorrar tiempo y proporcionar muestras sin contaminación.
  • Elimina el reciclaje y la reesterilización necesarios con espátulas reutilizables.
  • Disponible en cinco configuraciones diferentes.
  • Microespátulas disponibles en dos configuraciones.
  • Envasada individualmente.
  • Antiestáticos.
  • Estéril.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos.
Información de órdenes
Los paquetes individuales se han esterilizado mediante radiación
Compliance
  • Certificación de apirógenos
  • Cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
Aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo libre de contaminación
Cuchara con forma de V en un extremo y una hoja plana cónica en el otro extremo
15,2 cm
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), apirógeno, certificado en cuanto a la ausencia de ADNasa y ARNasa
Microespátula
5,98 in
Poliestireno