Learn More
Corning™ Matriz de membrana Matrigel™ GFR
Produce un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la matriz basal de células de mamíferos. La matriz de membrana basal de factor de crecimiento reducido (GFR) Corning™ Matrigel™ proporciona un entorno fisiológicamente relevante para estudios de morfología celular, función bioquímica, migración, invasión y expresión génica.
361.00€ - 600.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para aplicaciones que requieren una preparación muy definida de la membrana basal. |
Fuente | Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |
Alertas:
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11543620
|
Corning™
356230 |
5 mL | Matriz de membrana basal de factor de crecimiento reducido |
361.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11553620
|
Corning™
356231 |
10 mL | El factor de crecimiento redujo la matriz de membrana basal, sin rojo de fenol y sin LDEV |
600.00€
10 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Probados en cuanto a su capacidad para favorecer el crecimiento de neuritos de células de ganglios radiculares posteriores de pollo
- Probados con resultados negativos para bacterias, hongos y micoplasma.
- Fuente: tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (un componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento
- Formulación base: medio Eagle modificado de Dulbecco con 50 μg/ml de gentamicina, con o sin rojo de fenol
- La polimerización de preparaciones de membrana basal solubilizada se realiza a temperatura ambiente
- Colonias de ratón sometidas rutinariamente a cribaje para la detección de patógenos mediante la prueba de producción de anticuerpos de ratón (MAP)
- El ensayo de PCR amplio se realiza para detectar un número de patógenos
- Probado con resultados negativos para bacterias, hongos y micoplasma
- Concentraciones de proteínas determinadas mediante el método de Lowry
- Unidades de endotoxinas medidas mediante el ensayo de lisado de amebocito Limulus
- La estabilidad del gel de matriz Matrigel se prueba durante un periodo de 14 días a 37 °C
- La actividad biológica se determina para cada lote mediante un ensayo de crecimiento de neuritos
Especificaciones
de -20 °C | |
Adecuado para aplicaciones que requieren una preparación muy definida de la membrana basal. | |
Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |