Learn More
Corning™ Matriz Matrigel™
Produce un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la matriz basal de células de mamíferos. La matriz Corning™ Matrigel™ proporciona un entorno fisiológicamente relevante para estudios de morfología celular, función bioquímica, migración, invasión y expresión génica.
333.00€ - 1815.78€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | - 20 °C |
---|---|
Tipo de producto | Matriz de membrana basal |
Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos |
Fuente | Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |
Alertas:
Nota:Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11573620
|
Corning™
356234 |
5 mL | Matriz Matrigel sin LDEV |
333.00€
5 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11593620
|
Corning™
356237 |
10 mL | Matriz Matrigel sin rojo de fenol, sin LDEV |
570.00€
10 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11543550
|
Corning™
354234 |
10 mL | Matriz Matrigel sin LDEV |
466.00€
10 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10429212
|
Corning™
356235 |
50 mL | Matrigel Matrix LDEV-Free |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
La polimerización de preparaciones de membrana basal solubilizada se realiza a temperatura ambiente.
- Fuente: Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
- Formulación base: El medio Eagl modificado de Dulbecco con 50μ g/ml de gentamicina, con o sin rojo fenol
La versión sin rojo fenol está disponible para ensayos que requieren detección de color, como ensayos de fluorescencia
Calidad
- Probadas en cuanto a su capacidad para favorecer el crecimiento de neuritos de células de ganglios radiculares posteriores de pollo
- Se han probado con resultados negativos para LDEV/LDHV, bacterias, hongos y micoplasma
- Las colonias de ratón son rutinariamente sometidas a cribaje para la detección de patógenos a través de la prueba de producción de anticuerpos de ratón (MAP)
- Se realizan un gran número de pruebas de PCR para detectar una serie de patógenos
- Las concentraciones de proteínas se han determinado mediante el método de Lowry
- Las unidades de endotoxinas se han medido mediante un ensayo de lisado de amebocitos Limulus
- La estabilidad del gel matriz Matrigel se ha probado durante un periodo de 14 días a 37 °C
- La actividad biológica se ha determinado para cada lote mediante un ensayo de crecimiento de neuritos.
Especificaciones
- 20 °C | |
Matriz de membrana basal | |
Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos | |
Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |