Learn More
Corning™ Accesorio para agitador vórtex LSE™, cabezales de procesamiento
Los cabezales permiten el procesamiento de un mayor número de tubos
Marca:  Corning™ 480102
Detalles adicionales : Peso : 0.21772kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11941981
  • 47.11€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se trata de un cabezal opcional para procesar un mayor número de tubos, para su uso con el mezclador vorticial Corning™ LSETM.
Especificaciones
Especificaciones
1 microplaca, 64 tubos de 0,2 ml, 8 tiras de tubos de 0,2 ml
Agitador vórtex LSE