Learn More
Corning™ Accesorio para agitador vórtex LSE™, cabezales de procesamiento
Los cabezales permiten el procesamiento de un mayor número de tubos
Marca:  Corning™ 480101
Detalles adicionales : Peso : 0.18450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11921981
  • 38.12€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se trata de un cabezal opcional para procesar un mayor número de tubos, para su uso con el mezclador vorticial Corning™ LSETM.
Especificaciones
Especificaciones
24 tubos de 1,5/2,0 ml, 24 tubos de 0,5 ml y 32 tiras de tubos de 0,2 ml/4 tiras de tubos
Agitador vórtex LSE