Learn More
Corning™ Pipeta monocanal Lambda Plus, ajustable
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
Marca:  Corning™ 4074
Detalles adicionales : Peso : 0.24494kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11347431
  • 214.18€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
  • Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
  • Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
  • Expulsión de punta ajustable
Servicio Técnico
3 año
Especificaciones
Especificaciones
Del ±1,2 al ±0,6%
Punta de 200 μl
Punta de 200 µl
Lambda™ Plus
De 20 a 200 μl
La llave se incluye con cada pipeta para facilitar la calibración interna
3 años
ISO8655
Esterilizable en autoclave
1
Pipeta monocanal
Punta de 200 μl