Learn More
Corning™ Puntas de pipeta con filtro Isotip™, longitud ampliada
Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos
Marca:  Corning™ 4810
Detalles adicionales : Peso : 1.90509kg
Código de producto. 10117410
  • 169.32€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Puntas de pipeta en gradilla
Descripción
Descripción
  • Las puntas de pipeta con filtro IsoTip cuentan con una barrera hidrófoba e inerte que evita que los contaminantes en aerosol entren en contacto con los ejes de las micropipetas (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
  • Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos.
  • Envasadas estériles.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
Especificaciones
Especificaciones
1 μl a 200 μl
Estéril
Gradilla
Gradilla
Sí
Polipropileno
Con filtro
Natural
Longitud extendida, Round
Pipeta de ajuste universal
IsotipTM
10 μl, 50 μl, 100 μl