Learn More
Corning™ Viales criogénicos de rosca interna
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas. Los viales criogénicos con rosca interna Corning™ proporcionan un recipiente seguro y fiable para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de cultivos de células y muestras biológicas de gran valor.
174.71€ - 441.78€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Graduado | Sí |
Alertas:
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Includes: Gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10449521
|
Corning™
430656 |
92,1 mm | 5 ml |
441.78€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10640122
|
Corning™
430490 |
70 mm | 4 ml |
426.94€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10546243
|
Corning™
431386 |
39,8 mm | 2 ml |
174.71€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10167051
|
Corning™
430492 |
90,2 mm | 5 ml |
441.78€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10534211
|
Corning™
430491 |
71,2 mm | 4 ml |
441.78€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10398321
|
Corning™
430487 |
41,6 mm | 1,2 ml |
345.48€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10418571
|
Corning™
430488 |
49 mm | 2 ml |
345.48€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10630122
|
Corning™
430489 |
47 mm | 2 ml |
345.48€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Estos viales proporcionan un recipiente seguro y seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabaja de valiosos cultivos celulares y muestras biológicas. Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas.
- Roscas internas
- Graduaciones en color negro y área de rotulación grande para facilitar las mediciones y la identificación de las muestras
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Soportan temperaturas mínimas de hasta – 196 °C
- Certificados como apirógenos y sin ADNasa ni ARNasa
- Viales independientes con un diseño de base especial que permite que se puedan bloquear en gradillas criogénicas para la manipulación con una sola mano
Especificaciones
Naranja | |
Polipropileno | |
Sí | |
-196 °C | |
Sí | |
Polipropileno | |
Sí |
Natural | |
Estéril | |
50 | |
Interno | |
Sí | |
Certificados como apirógenos y sin ARNasa/ADNasa |