Learn More
Corning™ Accesorios HYPERStack™: Manipulador de pilas
Accesorios para su uso con los productos Corning HYPERStack
Marca: Corning™ 11000
Detalles adicionales : Peso : 58.96696kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable para una mayor durabilidad
- Admite recipientes HYPERStack-36 y CellSTACK-10
- Diseño ergonómico
- Diales sencillos para el desarrollo de protocolos
- Manejar dos unidades simultáneamente o una unidad a la vez
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1/Cs. | |
Manipulador de pilas |
Recipientes Hyperstack™ 110y Hyperstack™ 36 | |
1/Paq. |