Learn More
Corning™ Células endoteliales de la vena umbilical humana (HUVEC-2)
Se utiliza como modelo para estudiar la diferenciación endotelial y la modulación de la formación del tubo endotelial por agentes antiangiogénicos
Marca:  Corning™ 354151
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10683493
  • 422.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Descripción
Las células Corning™ HUVEC-2 están cualificadas para su uso en los sistemas de angiogénesis Corning™ BioCoat™: Migración de células endoteliales. Las células se pueden utilizar en ensayos de invasión celular endotelial y formación de tubos de Corning BioCoat. Envasados en viales criogénicos individuales que contienen >5 x 105 células.
  • Excelente viabilidad
  • Cada vial de células de Corning™ HUVEC-2 contiene 5 x 105 células que se han criopreservado en el paso número 2 en un medio que contiene un 10 % de DMSO.
  • Uniformidad entre lotes
  • Capacidad comprobada de producir una respuesta migratoria sólida en presencia de VEGF y SBF
  • Precribado para estudios de angiogénesis
  • Apto para su uso en sistemas de angiogénesis Corning™ BioCoat: Migración de células endoteliales. Se pueden utilizar en ensayos de invasión celular endotelial y formación de tubos de Corning™ BioCoat.
  • Tinción inmunohistoquímica positiva para el factor von Willebrand (vWF) y el antígeno CD31
  • Captación positiva de diI-Ac-LDL
  • Micoplasma negativo, VIH-1, hepatitis B y C, bacterias, levaduras y hongos
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de angiogénesis Corning™ BioCoat™
Células endoteliales de la vena umbilical humana
Vena umbilical humana
Se utiliza como modelo para estudiar la diferenciación endotelial y la modulación de la formación del tubo endotelial por agentes antiangiogénicos
> 5 x 105 células