Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de polipropileno desechables graduados
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Descripción
- El fondo flexible de polipropileno con tapa de polietileno a presión sirve como vaso de precipitados o recipiente de almacenamiento.
- Graduados en mililitros y onzas.
- Apirógenos.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Polipropileno |
Incluye | Solo vaso de precipitados |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilidad | No estéril |
Desechables | Sí |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | Apirógenos |