Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de polipropileno desechables graduados con tapa
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Descripción
- Vasos de precipitados de polipropileno flexible
- Capacidad para hasta 250 ml
- Estériles y certificadas como apirógenas
Información de órdenes
Vasos de precipitados con tapas, envasados individualmente, sin tapas, con envase de 20 por manguito.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Polipropileno |
Incluye | Tapas de polietileno de ajuste a presión |
Tipo | Vaso de precipitados |
Desechables | Sí |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | Apirógenos |