Learn More
Corning™ Tapón desechable de transferencia aséptica GL45
Reduce la contaminación y mejora la productividad de las operaciones de cultivo celular cuando se agregan o quitan células y medios de cultivo
418.43€
Especificaciones
N.º por caja | 2/caja |
---|---|
N.° por paquete | 1/Paq. |
Tamaño de rosca | GL 45 |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11369464
|
Corning™
3564 |
Para matraz para dispositivos giratorios de plástico de 3 l |
418.43€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11359464
|
Corning™
3562 |
Matraz para dispositivos giratorios de plástico de 1 l |
418.43€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11379464
|
Corning™
3565 |
Para matraz giratorio de plástico de 500 ml |
418.43€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El tapón se ha fabricado con polietileno de alta densidad; no se recomienda la esterilización en autoclave
- El orificio de ventilación termina en un filtro de ventilación de 25 mm con una membrana de PVDF con poro de 0.2 μm y un racor dentado
- El puerto de transferencia de líquidos tiene un extremo interno con un tubo de inmersión de polipropileno rígido en ángulo para llegar al fondo del matraz y en el lado externo un tubo flexible termosellable, resistente a productos químicos con diámetro interno de 3.2 mm (1/8 pulg) y diámetro externo de 1/4 pulg, que termina en un conector Luer Lock macho (MLL) cerrado con un tapón de sellado Luer hembra
Especificaciones
2/caja | |
GL 45 | |
Estéril |
1/Paq. | |
Sí |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.