Learn More
Corning™ Criotubos con rosca externa
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas. Los viales criogénicos con rosca externa Corning™ proporcionan un recipiente seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de cultivos de células y muestras biológicas de gran valor.
345.48€ - 441.78€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Color | Natural |
Diámetro exterior (imperial) | 12,7 mm |
Material | Polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10514221
|
Corning™
430661 |
47,6 mm | 2 mL | Redondo |
345.48€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10340412
|
Corning™
430659 |
48,7 mm | 2 ml | Redondos, autoestables |
345.48€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10504591
|
Corning™
430658 |
41,5 mm | 1,2 ml | Cónico, independiente |
345.48€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10766292
|
Corning™
430663 |
92,1 mm | 5 mL | Redondo |
441.78€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10388611
|
Corning™
430662 |
76.5 mm | 4 mL | Round, Self-standing |
426.06€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Roscas externas
- Graduaciones negras y zona de rotulación grande para facilitar las mediciones y la identificación de muestras
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Resiste temperaturas de hasta - 196 °C
- Certificados como apirógenos y sin ADNasa/ARNasa
- Los viales independientes tienen una base con un diseño especial que permite bloquearlos en las gradillas criogénicas para facilitar la manipulación con una sola mano
Especificaciones
Naranja | |
12,7 mm | |
Estéril | |
Arandela de silicona para sellado hermético, gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte | |
50 | |
Externo | |
Sí | |
Apirógeno, sin ADNasa/ARNasa |
Natural | |
Polipropileno | |
Sí | |
500 | |
de -196 °C | |
Sí | |
Polipropileno | |
Sí |