Learn More
Corning™ Tapón ventilado estéril para matraces giratorios desechables
Diseñados para adaptarse a matraces giratorios desechables Corning de 500 ml, 1 l y 3 l.
Marca: Corning™ 3567
Detalles adicionales : Peso : 0.12701kg
Descripción
Estos tapones de ventilación estériles de polietileno de alta densidad desechables contienen una membrana de PTFE hidrófoba de 0,2 μm. Están diseñados para adaptarse a los matraces giratorios Corning™ de 500 ml, 1 l y 3 l (números de catálogo 3153, 3561 y 3563) para aplicaciones de cultivo que requieren un mayor intercambio de gases. También se adaptan a frascos de almacenamiento desechables de poliestireno y policarbonato de Corning y frascos de vidrio con roscas GL45 para aplicaciones que requieren ventilación.
- En bolsa doble individual
- Incluye estrías de gran tamaño para una manipulación ergonómica
- Esterilizado (10−6 SAL) mediante radiación gamma; no se recomienda esterilizar en autoclave
Especificaciones
Naranja | |
Estilo: con ventilación | |
4/caja | |
Tapón | |
No esterilizable en autoclave | |
Estéril |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Matraces giratorios desechables de 500 ml, 1 l y 3 l, aplicaciones de cultivo que requieren un mayor intercambio de gases | |
1/Paq. | |
GL 45 | |
Sí |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.