Learn More
Corning™ Puntas de pipeta DeckWorks
Punta universal que encaja en gradillas DeckWorks con bisagras que permiten un fácil apilamiento en gradillas
73.58€ - 337.48€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Punta universal que encaja en gradillas DeckWorks con bisagras que permiten un fácil apilamiento en gradillas |
Formato | Gradilla con bisagras |
Estilo de punta | Universal |
Envase | Gradilla con bisagras |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11941841
|
Corning™
4115 |
Natural | De 0,1 a 10 μl |
73.58€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11971841
|
Corning™
4118 |
Natural | De 1 a 300 μl |
84.37€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11951841
|
Corning™
4116 |
Natural | De 1 a 200 μl |
73.58€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11961841
|
Corning™
4117 |
Amarillo | De 1 a 200 μl |
73.58€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11981841
|
Corning™
4119 |
Natural | De 100 a 1000 μl |
84.37€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343645
|
Corning™
4119 |
Natural | De 100 a 1000 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Disponibles en 10 μl, 200 μl, 300 μl y 1000 μl
- Las puntas de 10 μl, 300 μl y 1000 μl tienen una longitud extendida y permiten acceso mejorado en microtubos (1.5 ml) y tubos de centrífuga de fondo cónico estándar (15/50 ml)
- Las gradillas sólidas de 96 puntas se han diseñado para ciclos repetidos de esterilización en autoclave de vapor
- Pueden reutilizarse si se retira la plataforma de puntas gris vacía y se reemplaza con una nueva plataforma de recarga de 96 del sistema de recarga DeckWorks
- Permiten maximizar el espacio de almacenamiento y ayudar a reducir la producción y los residuos de materiales de plástico
- Las gradillas con bisagras de este sistema se han fabricado con polipropileno reciclado.
- Los DeckWorks en rack de 300 μml Corning se han diseñado para las populares pipetas multicanal de 300 μl
Especificaciones
No estéril | |
Gradilla con bisagras | |
Gradilla con bisagras |
Punta universal que encaja en gradillas DeckWorks con bisagras que permiten un fácil apilamiento en gradillas | |
Universal | |
DeckWorks™ |